2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302445-5G
PC302445-1G
APOSPC302445-5GEA
4530
CZK
APOSPC302445-5G
APOSPC302445-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzamide
Vzorec:
C₈H₇ClFNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660325 CAS číslo: 886761-58-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |