Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302440-1G PC302440-5G PC302440-10G
APOSPC302440-1GEA 3310 CZK
APOSPC302440-1G APOSPC302440-5G APOSPC302440-10G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301.185 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660241
CAS číslo: 1260002-85-4