Tisk…
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302434-1G PC302434-5G
APOSPC302434-1GEA 4960 CZK
APOSPC302434-1G APOSPC302434-5G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116043
CAS číslo: 1043500-64-6