Tisk…
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302433-1G PC302433-5G PC302433-10G
APOSPC302433-1GEA 3310 CZK
APOSPC302433-1G APOSPC302433-5G APOSPC302433-10G
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116039
CAS číslo: 1260002-73-0