Tisk…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302432-10G PC302432-5G
APOSPC302432-10GEA 8040 CZK
APOSPC302432-10G APOSPC302432-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116017
CAS číslo: 886501-57-1