Tisk…
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302426-1G PC302426-5G
APOSPC302426-1GEA 0 CZK
APOSPC302426-1G APOSPC302426-5G
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,6-Trifluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454637
CAS číslo: 1214049-90-7