Tisk…
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302425-1G PC302425-5G PC302425-25G PC302425-500MG
APOSPC302425-1GEA 3640 CZK
APOSPC302425-1G APOSPC302425-5G APOSPC302425-25G APOSPC302425-500MG
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116036
CAS číslo: 1259960-60-5