2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302424-1G
PC302424-5G
APOSPC302424-1GEA
5960
CZK
APOSPC302424-1G
APOSPC302424-5G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylglycine
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116042 CAS číslo: 1039627-62-7 |