2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302423-1G
PC302423-5G
PC302423-10G
APOSPC302423-1GEA
3150
CZK
APOSPC302423-1G
APOSPC302423-5G
APOSPC302423-10G
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
2,3,4-Trifluoro-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ MW: 219.161 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116037 CAS číslo: 1259978-34-1 |