Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302420-1G PC302420-5G
APOSPC302420-1GEA 3310 CZK
APOSPC302420-1G APOSPC302420-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832364
CAS číslo: 1214383-11-5