Tisk…
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302418-1G PC302418-5G
APOSPC302418-1GEA 3110 CZK
APOSPC302418-1G APOSPC302418-5G
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
1-Chloro-2-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580772
CAS číslo: 1136961-91-5