Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302417-5G PC302417-1G
APOSPC302417-5GEA 3640 CZK
APOSPC302417-5G APOSPC302417-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO₂
MW: 190.599 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115949
CAS číslo: 886499-68-9