Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302416-25G PC302416-5G PC302416-1G
APOSPC302416-25GEA 18820 CZK
APOSPC302416-25G APOSPC302416-5G APOSPC302416-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115948
CAS číslo: 886499-63-4
UN: 3265
ADR: 8,III