Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302411-5G PC302411-1G
APOSPC302411-5GEA 2980 CZK
APOSPC302411-5G APOSPC302411-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115833
CAS číslo: 1735-55-3
UN: 3261
ADR: 8,III