Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302410-10G PC302410-5G PC302410-1G
APOSPC302410-10GEA 1540 CZK
APOSPC302410-10G APOSPC302410-5G APOSPC302410-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115832
CAS číslo: 62584-23-0