Tisk…
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302409-1G PC302409-250MG
APOSPC302409-1GEA 52900 CZK
APOSPC302409-1G APOSPC302409-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054251
CAS číslo: 1706447-06-4
UN: 1760
ADR: 8,III