Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302408-5G PC302408-10G PC302408-1G
APOSPC302408-5GEA 4070 CZK
APOSPC302408-5G APOSPC302408-10G APOSPC302408-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.581 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115839
CAS číslo: 773872-13-2