4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302407-5G
PC302407-1G
APOSPC302407-5GEA
3940
CZK
APOSPC302407-5G
APOSPC302407-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223,58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115843 CAS číslo: 886496-79-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)