Tisk…
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3024-1G PC3024-5G
APOSPC3024-1GEA 2530 CZK
APOSPC3024-1G APOSPC3024-5G
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 97%
5,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863160
CAS číslo: 169674-35-5