Tisk…
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302392-1G PC302392-5G PC302392-10G
APOSPC302392-1GEA 5030 CZK
APOSPC302392-1G APOSPC302392-5G APOSPC302392-10G
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660223
CAS číslo: 886499-84-9