Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302390-5G PC302390-1G
APOSPC302390-5GEA 4200 CZK
APOSPC302390-5G APOSPC302390-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06409083
CAS číslo: 874804-06-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III