2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302385-5G
PC302385-10G
PC302385-1G
APOSPC302385-5GEA
5460
CZK
APOSPC302385-5G
APOSPC302385-10G
APOSPC302385-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₅Cl₂FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115943 CAS číslo: 886499-44-1 UN: 3261 ADR: 8,III |