Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302383-5G PC302383-1G PC302383-25G
APOSPC302383-5GEA 2980 CZK
APOSPC302383-5G APOSPC302383-1G APOSPC302383-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115831
CAS číslo: 39959-94-9