Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302377-5G PC302377-1G
APOSPC302377-5GEA 3740 CZK
APOSPC302377-5G APOSPC302377-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₅F₆NO
MW: 257.133 g/mol
Bod tání: 166…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973747
CAS číslo: 53130-46-4