Tisk…
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302372-10G PC302372-5G
APOSPC302372-10GEA 12530 CZK
APOSPC302372-10G APOSPC302372-5G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115982
CAS číslo: 849632-69-5