Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302369-1G PC302369-5G PC302369-10G
APOSPC302369-1GEA 3870 CZK
APOSPC302369-1G APOSPC302369-5G APOSPC302369-10G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFNO
MW: 199,609 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832272
CAS číslo: 1017777-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III