Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302364-1G PC302364-5G
APOSPC302364-1GEA 2650 CZK
APOSPC302364-1G APOSPC302364-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832354
CAS číslo: 1017779-24-6