Tisk…
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302361-1G PC302361-5G
APOSPC302361-1GEA 4530 CZK
APOSPC302361-1G APOSPC302361-5G
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-methyl-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₁₂FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660210
CAS číslo: 1260003-81-3