Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302359-1G PC302359-5G PC302359-250MG
APOSPC302359-1GEA 10980 CZK
APOSPC302359-1G APOSPC302359-5G APOSPC302359-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519340
CAS číslo: 1092460-94-0