Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302353-1G PC302353-5G
APOSPC302353-1GEA 6580 CZK
APOSPC302353-1G APOSPC302353-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519355
CAS číslo: 1092461-17-0