4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302351-1G
PC302351-5G
APOSPC302351-1GEA
5560
CZK
APOSPC302351-1G
APOSPC302351-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₁₀H₁₀BrF₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23795340 CAS číslo: 1431329-69-9 UN: 1759 ADR: 8,II |