Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302348-1G PC302348-5G
APOSPC302348-1GEA 4530 CZK
APOSPC302348-1G APOSPC302348-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205655
CAS číslo: 773131-67-2