Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302342-1G PC302342-5G
APOSPC302342-1GEA 5590 CZK
APOSPC302342-1G APOSPC302342-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Bod tání: 202…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205654
CAS číslo: 773131-66-1