Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302341-1G PC302341-5G PC302341-10G
APOSPC302341-1GEA 6190 CZK
APOSPC302341-1G APOSPC302341-5G APOSPC302341-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660252
CAS číslo: 886501-08-2