Tisk…
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302330-1G PC302330-5G
APOSPC302330-1GEA 3310 CZK
APOSPC302330-1G APOSPC302330-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
4-Ethoxy-2,3-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258706
CAS číslo: 1017779-59-7