Tisk…
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302329-1G PC302329-5G PC302329-10G
APOSPC302329-1GEA 5630 CZK
APOSPC302329-1G APOSPC302329-5G APOSPC302329-10G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrClF₄
MW: 291.468 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795334
CAS číslo: 1431329-80-4
UN: 3261
ADR: 8 III