Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302326-1G PC302326-5G
APOSPC302326-1GEA 2400 CZK
APOSPC302326-1G APOSPC302326-5G
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
4-Chloro-3,5-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09923910
CAS číslo: 1000540-50-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III