Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302325-1G PC302325-5G
APOSPC302325-1GEA 7670 CZK
APOSPC302325-1G APOSPC302325-5G
4-Chloro-3,5-difluorocinnamic acid 97%
Vzorec: C₉H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795326
CAS číslo: 1163258-83-0