Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302321-25G PC302321-5G PC302321-1G
APOSPC302321-25GEA 14120 CZK
APOSPC302321-25G APOSPC302321-5G APOSPC302321-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115838
CAS číslo: 98187-13-4