Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302313-1G PC302313-5G
APOSPC302313-1GEA 4530 CZK
APOSPC302313-1G APOSPC302313-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,183 g/mol
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519311
CAS číslo: 1092460-62-2