3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC302301-1G
PC302301-5G
APOSPC302301-1GEA
5790
CZK
APOSPC302301-1G
APOSPC302301-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec:
C₈H₃ClF₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06660206 CAS číslo: 886499-09-8 UN: 3265 ADR: 8,III |