Tisk…
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302299-1G PC302299-5G
APOSPC302299-1GEA 2480 CZK
APOSPC302299-1G APOSPC302299-5G
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
MW: 196.175 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999421
CAS číslo: 1092460-67-7