Tisk…
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302294-1G PC302294-5G PC302294-10G
APOSPC302294-1GEA 3310 CZK
APOSPC302294-1G APOSPC302294-5G APOSPC302294-10G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Vzorec: C₁₀H₉F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258730
CAS číslo: 1017778-26-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III