Tisk…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302287-1G PC302287-5G PC302287-10G
APOSPC302287-1GEA 3870 CZK
APOSPC302287-1G APOSPC302287-5G APOSPC302287-10G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₉ClFNO
MW: 189,615 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832340
CAS číslo: 1017778-85-6