Tisk…
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302277-1G PC302277-5G
APOSPC302277-1GEA 2900 CZK
APOSPC302277-1G APOSPC302277-5G
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
3-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823952
CAS číslo: 900027-13-6