3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC302275-1G
PC302275-5G
PC302275-10G
APOSPC302275-1GEA
3640
CZK
APOSPC302275-1G
APOSPC302275-5G
APOSPC302275-10G
3,6-Dichloro-2-fluorophenol 98%
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
Vzorec:
C₆H₃Cl₂FO MW: 180,992 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09025387 CAS číslo: 916420-67-2 |