Tisk…
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302263-1G PC302263-5G
APOSPC302263-1GEA 6090 CZK
APOSPC302263-1G APOSPC302263-5G
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832372
CAS číslo: 1017779-58-6