Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302257-1G PC302257-5G
APOSPC302257-1GEA 4570 CZK
APOSPC302257-1G APOSPC302257-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832242
CAS číslo: 400771-42-8