Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302234-1G PC302234-5G PC302234-10G
APOSPC302234-1GEA 3870 CZK
APOSPC302234-1G APOSPC302234-5G APOSPC302234-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇ClFNO
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832267
CAS číslo: 1017777-64-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III