Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302222-10G PC302222-5G PC302222-1G
APOSPC302222-10GEA 9330 CZK
APOSPC302222-10G APOSPC302222-5G APOSPC302222-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄Cl₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115877
CAS číslo: 886497-63-8